Få mere at vide
4-bromoisophthalsyre, TRC
Artikelnummer. 30338213
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338213 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6862085G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisophthalic Acid
CAS 6939-93-1
Molekylær formel C8H5BrO4
Mængde 5 g
Synonym 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 1-Bromobenzene-2,4-dicarboxylic Acid, 4-Bromoisophthalic Acid, NSC 38770
InChI formel InChI=1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
IUPAC navn 4-bromoisophthalsyre
Molekylvægt (g/mol) 245.02
Formel vægt 243.9371