Få mere at vide
4-Bromoisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31426751
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31426751 5 g
31422404 1 g
31426048 25 g
31425387 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31426751 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD108735g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisophthalic acid
CAS 6939-93-1
Molekylær formel C8H5BrO4
MDL nummer MFCD00002404
Mængde 5 g
SMIL OC(=O)C1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 245.03
Procent renhed 98%