Få mere at vide
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762705 100 g Glass bottle 100g
10523511 5 g Glass bottle 5g
10317470 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762705 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151721000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6939-93-1
Molekylær formel C8H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 245.028
MDL nummer MFCD00002404
InChI nøgle MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC navn 4-bromobenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisophthalic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 297.0°C to 299.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 100 g
Beilstein 09, 838
Formel vægt 245.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromoisophthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.