Få mere at vide
4-Bromisophthalsyre, 96 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoisophthalic acid |
| Smeltepunkt | 296 °C til 302 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1959392 |
| Formel vægt | 245.03 |
| Procent renhed | 96% |