Få mere at vide
4-Bromisophthalsyre, 96 %
Artikelnummer. 11404534
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404534 5 g 5g
11414534 25 g 25g
11424534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13152.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 6939-93-1 | C8H5BrO4 | 245,028 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6939-93-1
Molekylær formel C8H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 245.028
MDL nummer MFCD00002404
InChI nøgle MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC navn 4-brombenzen-1,3-dicarboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoisophthalic acid
Smeltepunkt 296°C to 302°C
Mængde 5 g
Beilstein 1959392
Formel vægt 245.03
Procent renhed 96%