Få mere at vide
4-Bromoindol, TRC
Artikelnummer. 30331284
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30331284 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30331284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684480100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoindole
CAS 52488-36-5
Molekylær formel C8 H6 Br N
Mængde 100 mg
Synonym GR80205X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H
SMIL Brc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC navn 4-bromo-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 196.04
Formel vægt 194.9684