Få mere at vide
4-bromoindol, 98%
Artikelnummer. 11388716
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388716 5 g 5g
11398716 250 mg 250mg
11378716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19417.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52488-36-5 | C8H6BrN | 196,047 g/mol
4-Bromindol er en potentiel hæmmer af GSK-3. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromindol er en potentiel hæmmer af GSK-3. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Opbevares i mørke. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod varme. Uforeneligt med varme. lys, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52488-36-5
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.047
MDL nummer MFCD00671502
InChI nøgle GRJZJFUBQYULKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole, 1h-indole, 4-bromo, 4-bromo-indole, pubchem7449, acmc-1amo5, ksc269g6j, grjzjfubqyulkl-uhfffaoysa
PubChem CID 676494
IUPAC navn 4-brom-lH-indol
SMIL C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoindole
Smeltepunkt 17 °C
Tæthed 1.563
Kogepunkt 88 °C til 90 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.6545
Mængde 5 g
Beilstein 114891
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%