Få mere at vide
4-Bromoimidazol, 98%
Artikelnummer. 15452409
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452409 25 g 25g
15442409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64972.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146,98 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk
syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområdet
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2302-25-2
Molekylær formel C3H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 146.98
MDL nummer MFCD00047021
InChI nøgle FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
IUPAC navn 5-brom-lH-imidazol
SMIL BrC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoimidazole
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1615
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 146.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof