Få mere at vide
4-Bromoheptane, 97%
Artikelnummer. 11391717
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391717 25 g 25g
11381717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04807.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 998-93-6 | C7H15Br | 179.10 g/mol
4-Bromoheptan anvendes til fremstilling af 4-nitro-heptan ved at reagere med natriumnitrit som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Bromoheptan anvendes til fremstilling af 4-
nitro-heptan ved at reagere med natriumnitrit som reagens.
Opløselighed
Blandbar med carbontetrachlorid, chloroform og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 998-93-6
Molekylær formel C7H15Br
Molekylvægt (g/mol) 179.10
MDL nummer MFCD00039182
InChI nøgle BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
PubChem CID 70460
IUPAC navn 4-bromheptan
SMIL CCCC(Br)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoheptane
Tæthed 1.14
Kogepunkt 60°C to 62°C (18 mmHg)
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1697144
Opløselighedsinformation Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formel vægt 179.11
Procent renhed 97%