Få mere at vide
4-Bromofuran-2-carboxamid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439027
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439027 5 g 5g
15449027 250 mg 250mg
15429027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 957345-95-8 | C5H4BrNO2 | 189.996 g/mol
Reaktant i syntesen af 6-phenanthridinoner. Bromofuran-2-carboxamid anvendt i undersøgelsen af supramolekylære amid- og thioamidsyntoner i hydrogenbindingsmønstre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntesen af 6-phenanthridinoner. Bromofuran-2-carboxamid anvendt i undersøgelsen af supramolekylære amid- og thioamidsyntoner i hydrogenbindingsmønstre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957345-95-8
Molekylær formel C5H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.996
MDL nummer MFCD12755858
InChI nøgle UDNSRLLRTQICFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-furan-2-carboxylic acid amide
PubChem CID 57589975
IUPAC navn 4-bromfuran-2-carboxamid
SMIL C1=C(OC=C1Br)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromofuran-2-carboxamide
Mængde 5 g
Formel vægt 189.99
Procent renhed 96%