Få mere at vide
4-Bromofuran-2-carboxamid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Reaktant i syntesen af 6-phenanthridinoner. Bromofuran-2-carboxamid anvendt i undersøgelsen af supramolekylære amid- og thioamidsyntoner i hydrogenbindingsmønstre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant i syntesen af 6-phenanthridinoner. Bromofuran-2-carboxamid anvendt i undersøgelsen af supramolekylære amid- og thioamidsyntoner i hydrogenbindingsmønstre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromofuran-2-carboxamide |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 189.99 |
| Procent renhed | 96% |