Få mere at vide
4-bromofluorbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromofluorobenzene |
| CAS | 460-00-4 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br F |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-fluorobenzene, 4-Bromofluorobenzene, 4-Bromophenyl fluoride, 4-Fluoro-1-bromobenzene, 4-Fluorobenzene bromide, 4-Fluorobromobenzene, 4-Fluorophenyl bromide, NSC 10268, NSC 9460, p-Bromofluorobenzene, p-Bromophenyl fluoride, p-Fluorobromobenzene, p-Fluorophenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMIL | Fc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-fluorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 175 |
| Formel vægt | 173.948 |