Få mere at vide
4-bromofluorbenzen (BFB) 10.000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323657
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323657 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30323657 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010389ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol