missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-Bromoflavone, TRC

Artikelnummer. 30332445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332445 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6843501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Bromoflavone
CAS 20525-20-6
Molekylær formel C15 H9 Br O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H9BrO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-9H
SMIL Brc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
IUPAC navn 2-(4-bromophenyl)chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 301.13
Formel vægt 299.9786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.