Få mere at vide
4-bromocinnaminsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 1200-07-3 |
| Molekylær formel | C9H7BrO2 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.06 |
| Formel vægt | 225.9629 |