Få mere at vide
4-bromocinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30340983
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30340983 5 g
1 options
Artikelnummer. 30340983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6824355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Molekylær formel C9H7BrO2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 227.06
Formel vægt 225.9629