Få mere at vide
4-Bromocinnamsyre, overvejende trans, 97+%
Artikelnummer. 11420423
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420423 5 g 5g
11430423 25 g 25g
11440423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11503.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1200-07-3 | C9H7BrO2 | 227,06 g/mol
4-Bromkanelsyre er blevet brugt til fremstilling af: (E)-β -brom-4-bromstyren, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinolin, bromeret dansylderivat (4-bromphenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalen-1-sulfonamido)butansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromkanelsyre er blevet brugt til fremstilling af: (E)-β -brom-4-bromstyren, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinolin, bromeret dansylderivat (4-bromphenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalen-1-sulfonamido)butansyre.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ethylacetat, DMSO. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1200-07-3
Molekylær formel C9H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 227.06
MDL nummer MFCD00004394
InChI nøgle CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-bromocinnamic acid, p-bromocinnamic acid, 3-4-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,4, 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoic acid, trans-4-bromocinnamic acid, e-3-4-bromophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, 2e, 4-bromocinnamic acid, predominantly trans, rarechem bk hd c006
PubChem CID 737158
IUPAC navn (E)-3-(4-bromphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromocinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 260 °C til 264 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 3538823
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, ethylacetat, DMSO. Uopløselig i vand.
Formel vægt 227.06
Procent renhed ≥98%