missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromocinnamaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromocinnamaldehyde |
| CAS | 3893-18-3 |
| Molekylær formel | C9 H7 Br O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+ |
| SMIL | Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.06 |
| Formel vægt | 209.968 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?