missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Bromochloromethyl)-3-chloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromochloromethyl)-3-chloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 132059-51-9 |
| Molekylær formel | C5 H3 Br Cl2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-4-(bromochloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, BMX 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrCl2O3/c6-3(8)1-2(7)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H |
| SMIL | OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Br)Cl |
| IUPAC navn | 3-[bromo(chloro)methyl]-4-chloro-2-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.886 |
| Formel vægt | 259.8643 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?