missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromochlorobenzene-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromochlorobenzene-D4 |
| CAS | 134415-42-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 Br Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-chloro- (9 CI), 4-Bromochlorobenzene-d4, 4-Bromochlorobenzene-2,3,5,6-d4, 4-Bromochlorobenzene-D4, 3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,4,5-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.4776 |
| Formel vægt | 193.9436 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?