Få mere at vide
4-Bromochlorobenzene, 99%
Artikelnummer. p-73211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
50g
Artikelnummer. 10627333
Brand: Thermo Scientific Acros 106830500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-39-8
Molekylær formel C6H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 191.45
MDL nummer MFCD00000600
InChI nøgle NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC navn 1-brom-4-chlorbenzen
SMIL ClC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromochlorobenzene
Smeltepunkt 64.0°C to 67.0°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6510g/mL
Kogepunkt 196.0°C
Mængde 50 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.651
Lineær formel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 191.45
Procent renhed 99%