Få mere at vide
4-bromchlorbenzen, 99%
Artikelnummer. 10627333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627333 50 g Plastflaske 50g
10148003 100 g Plastflaske 100g
10519820 500 g Plastflaske 500g
10102710 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10627333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106830500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-39-8
Molekylær formel C6H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 191.45
MDL nummer MFCD00000600
InChI nøgle NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC navn 1-brom-4-chlorbenzen
SMIL ClC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromochlorobenzene
Smeltepunkt 64,0 °C til 67,0 °C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6510g/mL
Mængde 50 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.651
Lineær formel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Kogepunkt 196,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,045 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 191.45
Procent renhed 99%