Få mere at vide
4-Bromobutyryl chloride, 97%
Beskrivelse
4-Brombutyrylchlorid anvendes som en forløber for syntesen af carolsyre ved at reagere med ethoxymagnesiomalonester. Det bruges i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Bromobutyrylchlorid bruges som en forløber for syntesen af carolsyre ved at reagere med ethoxymagnesiomalonester. Det bruges i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Fjern alle antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobutyryl chloride |
| Tæthed | 1.6 |
| Kogepunkt | 102°C to 103°C (40 mmHg) |
| Flammepunkt | 91°C (195°F) |
| Lineær formel | Br(CH2)3COCl |
| Brydningsindeks | 1.492 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1743026 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromobutyryl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Bromobutyryl chloride