Få mere at vide
4-Bromobutyryl chloride, 97%
Artikelnummer. 11490013
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490013 100 g 100g
11470013 5 g 5g
11480013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12094.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
4-Brombutyrylchlorid anvendes som en forløber for syntesen af carolsyre ved at reagere med ethoxymagnesiomalonester. Det bruges i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromobutyrylchlorid bruges som en forløber for syntesen af carolsyre ved at reagere med ethoxymagnesiomalonester. Det bruges i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Fjern alle antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-58-2
Molekylær formel C4H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 185.445
MDL nummer MFCD00000753
InChI nøgle LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
IUPAC navn 4-brombutanoylchlorid
SMIL C(CC(=O)Cl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyryl chloride
Tæthed 1.6
Kogepunkt 102°C to 103°C (40 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lineær formel Br(CH2)3COCl
Brydningsindeks 1.492
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743026
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 185.45
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobutyryl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobutyryl chloride