Få mere at vide
4-brombutyrylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10582841
Brand: Thermo Scientific Acros 303440050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-58-2
Molekylær formel C4H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 185.46
MDL nummer MFCD00000753
InChI nøgle LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
IUPAC navn 4-brombutanoylchlorid
SMIL C(CC(=O)Cl)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyryl chloride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 1.6020g/mL
Kogepunkt 101°C (37.0 mmHg)
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)3COCl
Brydningsindeks 1.4910 to 1.494
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.602
Formel vægt 185.46
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske