Få mere at vide
4-Bromobutyronitrile, 97%
Artikelnummer. p-7080925
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413434
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10674.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148.00 g/mol
4-brombutyronitril anvendes som en precursor til fremstilling af cylopropylcyanid. Dets derivat, 4-brom-2,2-diphenylbutyronitril, bruges som mellemprodukt til loperamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brombutyronitril anvendes som en precursor til fremstilling af cylopropylcyanid. Dets derivat, 4-brom-2,2-diphenylbutyronitril, bruges som mellemprodukt til loperamid.
Opløselighed
Blandbar med toluen og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5332-06-9
Molekylær formel C4H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 148.00
MDL nummer MFCD00001971
InChI nøgle CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
IUPAC navn 4-brombutanenitril
SMIL C(CC#N)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyronitrile
Tæthed 1.491
Kogepunkt 204°C to 206°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.478
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 956577
Opløselighedsinformation Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water.
Formel vægt 148.01
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .