Få mere at vide
4-Bromobutyronitrile, 97%
Beskrivelse
4-brombutyronitril anvendes som en precursor til fremstilling af cylopropylcyanid. Dets derivat, 4-brom-2,2-diphenylbutyronitril, bruges som mellemprodukt til loperamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-brombutyronitril anvendes som en precursor til fremstilling af cylopropylcyanid. Dets derivat, 4-brom-2,2-diphenylbutyronitril, bruges som mellemprodukt til loperamid.
Opløselighed
Blandbar med toluen og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobutyronitrile |
| Tæthed | 1.491 |
| Kogepunkt | 204°C to 206°C |
| Flammepunkt | 103°C (217°F) |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3276 |
| Beilstein | 956577 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with toluene and benzene. Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .