Få mere at vide
4-bromobutyrsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobutyric Acid |
| CAS | 2623-87-2 |
| Molekylær formel | C4H7BrO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Bromobutanoic Acid, 4-Bromobutyric Acid, Carboxypropyl Bromide, NSC 99322, γ-Bromobutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)CCCBr |
| IUPAC navn | 4-bromobutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |