Få mere at vide
4-bromobutyrsyre, 97%
Artikelnummer. 10617492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617492 100 g Glasflaske 100g
10123140 5 g Glasflaske 5g
10306640 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617492 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133471000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-87-2
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00002817
InChI nøgle GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC navn 4-brombutansyre
SMIL OC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyric acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Farve Brun
Kogepunkt 301 °C
Flammepunkt 124 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)3COOH
Mængde 100 g
Beilstein 02, 283
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselig i fortyndet alkali, opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 167
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavt smeltende krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobutyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.