Få mere at vide
4-Bromobutyric acid, 97%
Artikelnummer. p-7020797
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11415303
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12870.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
4-bromsmørsyre anvendes som en bifunktionel tværbinder og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-bromsmørsyre anvendes som en bifunktionel tværbinder og som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
og fortyndet alkali.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur. Den er følsom over for lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-87-2
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00002817
InChI nøgle GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC navn 4-brombutansyre
SMIL OC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyric acid
Smeltepunkt 31°C to 33°C
Kogepunkt 129°C to 131°C (11 mmHg)
Flammepunkt 115°C (239°F)
Lugt Stench
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1743056
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water and dilute alkali.
Formel vægt 167.01
Procent renhed 97%