Få mere at vide
4-bromobutyrsyre, 97%
Artikelnummer. 11415303
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415303 10 g 10g
11425303 50 g 50g
11435303 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12870.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167,00 g/mol
4-bromsmørsyre anvendes som en bifunktionel tværbinder og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-bromsmørsyre anvendes som en bifunktionel tværbinder og som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
og fortyndet alkali.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur. Den er følsom over for lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-87-2
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00002817
InChI nøgle GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC navn 4-brombutansyre
SMIL OC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyric acid
Smeltepunkt 31 °C til 33 °C
Kogepunkt 129 °C til 131 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 115 °C (239 °F)
Lugt Stank
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1743056
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og fortyndet alkali.
Formel vægt 167.01
Procent renhed 97%