Få mere at vide
4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496170
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496170 1 g 1g
15487655 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27097.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165881-36-7
Molekylær formel C14H24BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 315.058
MDL nummer MFCD09037500
InChI nøgle DQGAIMVYOVPBSD-FMSGJZPZSA-N
Synonym 4-bromobutylboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 4-bromobutylboronate ester, 4-bromobutaneboronic acid 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol ester, 1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol 4-bromobutylboronate ester, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-1,8-dihydrogenio-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.02,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0?,? decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0^ 2,6 decane, 1s,2s,6r,8s-4-4-bromobutyl-2,9,9-trimethyl-3,5-dioxa-4-boratricyclo 6.1.1.0_,? decane, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-2h-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, 3as,4s,6s,7ar-2-4-bromobutyl-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo d 1,3,2 dioxaborole
PubChem CID 44784918
SMIL B1(OC2CC3CC(C3(C)C)C2(O1)C)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutylboronic acid (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol ester
Brydningsindeks 1.496
Mængde 1 g
Optisk rotation +18° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 315.06
Procent renhed 95%