Få mere at vide
(4-Bromobutyl)triphenylfosfhoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30341116
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30341116 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30341116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB681950250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 7333-63-3
Molekylær formel C23 H21 N3 O4 . H Cl
Mængde 250 mg
Synonym (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071
InChI formel InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H
SMIL Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2
IUPAC navn [4-(2-oxo-2-phenylmethoxyethyl)phenyl] 4-carbamimidamidobenzoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 439.892
Formel vægt 439.13