Få mere at vide
4-bromobutylacetat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobutyl acetate |
| Tæthed | 1.348 |
| Kogepunkt | 96 °C til 97 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1749695 |
| Formel vægt | 195.07 |
| Procent renhed | ≥98% |