Få mere at vide
4-Bromobutyl acetate, 97%
Artikelnummer. 11447527
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447527 10 g 10g
11457527 50 g 50g
11467527 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15632.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4753-59-7 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4753-59-7
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.056
MDL nummer MFCD00000263
InChI nøgle UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutylacetate, 4-bromo-n-butyl acetate, 1-butanol, 4-bromo-, acetate, acetic acid 4-bromobutyl ester, 1-butanol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromo-1-acetoxybutane, 1-butanol, 4-bromo-,1-acetate, bromobutyl acetate, 4-acetoxy-butylbromide, 4-acetoxybutyl bromide
PubChem CID 78491
IUPAC navn 4-brombutylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobutyl acetate
Tæthed 1.348
Kogepunkt 96°C to 97°C (15 mmHg)
Flammepunkt 109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 10 g
Beilstein 1749695
Formel vægt 195.07
Procent renhed ≥98%