Få mere at vide
(4-brombutoxy)benzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427157 5 g 5g
11437157 25 g 25g
11447157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14956.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1200-03-9 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
(4-Bromobutoxy)benzen bruges til at fremstille 5-phenoxy-valerianesyre med kuldioxid og reagens Mg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(4-Bromobutoxy)benzen bruges til at fremstille 5-phenoxy-valerianesyre med kuldioxid og reagens Mg.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1200-03-9
Molekylær formel C10H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 229.12
MDL nummer MFCD00000262
InChI nøgle QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol
PubChem CID 70986
IUPAC navn 4-brombutoxybenzen
SMIL BrCCCCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromobutoxy)benzene
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Kogepunkt 153°C to 154°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2044374
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.12
Procent renhed 97%