Learn More
4-brombenzylamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10500912 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10500912 5 g Glasflaske 5g
10522544 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10500912 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 350530050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3959-07-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3959-07-7
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.05
MDL nummer MFCD00047931
InChI nøgle XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25.0°C
Farve Farveløs
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.5855 to 1.5875
Mængde 5 g
Beilstein 12, III, 2350
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
IUPAC navn (2-bromphenyl)methanamin
PubChem CID 334072
Formel vægt 186.05
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobenzylamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.