Få mere at vide
4-Bromobenzyl-d6 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzyl-d6 Bromide |
| CAS | 229948-68-9 |
| Molekylær formel | C7 2H6 Br2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-(bromomethyl-d2)- (9 CI), 4-Bromobenzyl-d6 Bromide, 1-Bromo-4-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Br)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-[bromo(dideuterio)methyl]-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.968 |
| Formel vægt | 253.921 g/mol |
| Vis mere |