Få mere at vide
4-Bromobenzyl Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzyl Cyanide |
| CAS | 16532-79-9 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (4-Bromophenyl)acetonitrile, (p-Bromophenyl)acetonitrile, 1-Bromo-4-cyanomethylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)acetonitrile, 4-(Cyanomethyl)bromobenzene, 4-Bromobenzeneacetonitrile, 4-Bromobenzylnitrile, p-Bromobenzyl Cyanide, NSC 84174 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Brc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromophenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.044 |
| Formel vægt | 194.9684 |