Få mere at vide
4-Bromobenzyl Bromide, TRC
Artikelnummer. 30330141
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30330141 50 g
1 options
Artikelnummer. 30330141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67995550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzyl Bromide
CAS 589-15-1
Molekylær formel C22 H28 O4
Mængde 50 g
Synonym p,alpha-Dibromo-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-bromobenzene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)bromobenzene, 4-Bromo-1-bromomethylbenzene, 4-Bromobenzyl bromide, NSC 113584, p-Bromobenzyl bromide, alpha,p-Dibromotoluene
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16+,17-,19-,20-,21+,22?/m1/s1
SMIL CC(=O)OC1(CC[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(6R,8R,9R,10R,13S,14R)-17-ethynyl-6-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 356.455
Formel vægt 356.199