Få mere at vide
4-bromobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30332338
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30332338 25 g
1 options
Artikelnummer. 30332338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68052525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzotrifluoride
CAS 402-43-7
Molekylær formel C14 H21 N O3
Mængde 25 g
Synonym 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 4-Bromo(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Bromobenzotrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)phenyl Bromide, p-Bromo(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-Bromobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3/t13-/m1/s1
SMIL COc1cccc([C@H](O)C2CCNCC2)c1OC
IUPAC navn (R)-(2,3-dimethoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 251.321
Formel vægt 251.152