Få mere at vide
4-Bromobenzonitrile, TRC
Artikelnummer. 30341692
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30341692 50 g
1 options
Artikelnummer. 30341692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68021550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzonitrile
CAS 623-00-7
Molekylær formel C7H4BrN
Mængde 50 g
Synonym p-Bromobenzonitrile, 1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromobenzenitrile, 4-Bromobenzonitrile, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl Cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile, 4-Cyano-1-bromobenzene, 4-Cyanobromobenzene, 4-Cyanophenyl Bromide, NSC 3978, p-Bromobenzonitrile, p-Bromocyanobenzene, p-Cyanobromobenzene, p-Cyanophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMIL Brc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-bromobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 182.02
Formel vægt 180.9527