Få mere at vide
4-Bromobenzonitrile-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| CAS | 771534-56-6 |
| Molekylær formel | C7 D4 Br N |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.042 |
| Formel vægt | 184.978 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |