Få mere at vide
4-Bromobenzoic-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 787624-24-2 |
| Molekylær formel | C7 D4 H Br O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-bromo- (9 CI), 4-Bromobenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Bromobenzoic-d4 Acid, 4-Bromobenzoic Acid-d4, 4-Bromobenzoic Acid-D4, p-Bromobenzoic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.0421 |
| Formel vægt | 203.9724 g/mol |
| Vis mere |