Få mere at vide
4-bromobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 586-76-5 |
| Molekylær formel | C7H5BrO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Bromobenzoic Acid, p-Bromobenzoic Acid, 4-Bromobenzenecarboxylic Acid, 4-Bromobenzoic Acid, NSC 143357, NSC 17582, NSC 176126, p-Bromobenzenecarboxylic Acid, p-Bromobenzoic cid, p-Carboxybromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 4-bromobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vægt | 199.9473 |