Få mere at vide
4-Bromobenzenesulfonyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11458436
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11458436
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15909.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
4-Brombenzensulfonylchlorid bruges som aktiveringsmiddel i syntesen af oligodeoxyribo- og oligoribonukleotider i opløsning. Det anvendes også i syntesen af 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronsyre og til beskyttelse af aminer som 4-brombenzensulfonamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombenzensulfonylchlorid anvendes som aktiveringsmiddel i syntesen af oligodeoxyribo- og oligoribonukleotider i opløsning. Det anvendes også i syntesen af 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronsyre og til beskyttelse af aminer som 4-brombenzensulfonamider.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, petroleumsether og 1,4-dioxan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-58-8
Molekylær formel C6H4BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 255.51
MDL nummer MFCD00007437
InChI nøgle KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
PubChem CID 7396
IUPAC navn 4-brombenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 73°C to 77°C
Kogepunkt 152°C to 154°C (26 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 743518
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1407
Opløselighedsinformation Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
Formel vægt 255.52
Procent renhed ≥98%