Få mere at vide
4-Bromobenzenesulfonyl chloride, 98+%
Beskrivelse
4-Brombenzensulfonylchlorid bruges som aktiveringsmiddel i syntesen af oligodeoxyribo- og oligoribonukleotider i opløsning. Det anvendes også i syntesen af 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronsyre og til beskyttelse af aminer som 4-brombenzensulfonamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Brombenzensulfonylchlorid anvendes som aktiveringsmiddel i syntesen af oligodeoxyribo- og oligoribonukleotider i opløsning. Det anvendes også i syntesen af 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronsyre og til beskyttelse af aminer som 4-brombenzensulfonamider.
Opløselighed
Opløselig i tetrahydrofuran, petroleumsether og 1,4-dioxan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 73°C to 77°C |
| Kogepunkt | 152°C to 154°C (26 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 743518 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,1407 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 255.52 |
| Vis mere |