Få mere at vide
4-bromobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 1122-91-4 |
| Molekylær formel | C7H5BrO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl Bromide, NSC 21638, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMIL | Brc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-bromobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.02 |
| Formel vægt | 183.9524 |