Få mere at vide
4-bromoanisol (p-methoxyphenylbromid), TRC
Artikelnummer. 30464809
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464809 5 g
30467109 25 g
30480767 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2658155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-92-7
Molekylær formel C7H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Synonym 1-Bromo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-bromobenzene, 4-Anisyl bromide, 4-Bromo-1-methoxybenzene, 4-Bromoanisol, 4-Bromomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-bromobenzene, 4-Methoxybromobenzene, 4-Methoxyphenyl bromide, NSC 8042, p-Anisyl bromide, p-Bromanisole, p-Bromoanisole, p-Bromomethoxybenzene, p-Bromophenyl methyl ether, p-Methoxybromobenzene
IUPAC navn 1-bromo-4-methoxybenzen
SMIL COc1ccc(Br)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formel vægt 185.968