Få mere at vide
4-Bromoanisol-d3 (methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30309735
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30309735 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30309735 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND71971G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoanisole-D3 (methoxy-D3)
CAS 100835-59-4
Molekylær formel C7 D3 H4 Br O
Mængde 1 g
Synonym Benzene, 1-bromo-4-(methoxy-d3)- (9 CI), 1-Bromo-4-(trideuteriomethoxy)benzene, 1-Bromo-4-trideuteromethoxybenzene, 4-Bromoanisole-d3, 4-Bromoanisole-d3 (methyl-d3), 4-Bromoanisole-D3 (methoxy-D3), 1-Bromo-4-(methoxy-d3)benzene
InChI formel InChI=1 S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i1D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-(trideuteriomethoxy)benzen
Molekylvægt (g/mol) 190.0524
Formel vægt 188,9869 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed